4-Amino-m-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
CA-4366-5G CA-4366-25G CA-4366-100G
COBBCA-4366-5GEA 26.2 EUR
COBBCA-4366-5G COBBCA-4366-25G COBBCA-4366-100G
4-Amino-m-toluylsäure
4-Amino-m-toluylsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 170
MDL: MFCD00007736
CAS-Nummer: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9