4,4'-Diaminobenzanilid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminobenzoesäure(4-aminophenyl)amid
B22419.09
B22419.18
B22419.09EA
28.6
EUR
B22419.09
B22419.18
4,4'-Diaminobenzanilid 98%
4,4'-Diaminobenzanilid
Purity: 98%
CAS No.: 785-30-8
Molecular Formula: C13H13N3O
Formula Weight: 227.27
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 2215469
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O Molecular Weight: 227.27 g/mol Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025361 CAS-Nummer: 785-30-8 EINECS: 212-321-5 |