4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäuredimethylamid, 4-Aminobenzolsulfonsäuredimethylamid
1C-033.500
1C-033.1
1C-033.5
1C-033.10
KO1C-033.0001
BIOT1C-033.500EA
0
EUR
BIOT1C-033.500
BIOT1C-033.1
BIOT1C-033.5
BIOT1C-033.10
ABCRKO1C-033.0001
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S Molecular Weight: 200.26 g/mol |
MDL:
MFCD00031428 CAS-Nummer: 1709-59-7 EINECS: 216-970-5 |