4-Aminothiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Aminothiobenzoesäureamid
021309-1G 021309-2.5G
FLUO021309-1GEA 55.2 EUR
FLUO021309-1G FLUO021309-2.5G
4-Aminothiobenzamid
4-Aminothiobenzamid
Formel: C₇H₈N₂S
Molecular Weight: 152,22 g/mol
MDL: MFCD00040927
CAS-Nummer: 4714-67-4