4-Brom-1,2-dimethylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-1,2-dimethyl-1H-imidazol
HI-1175-5G
HI-1175-1G
COBBHI-1175-5GEA
571
EUR
COBBHI-1175-5G
COBBHI-1175-1G
4-Brom-1,2-dimethylimidazol
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ Molecular Weight: 175,03 g/mol |
MDL:
MFCD06659901 CAS-Nummer: 850429-59-3 |