4-Brom-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-1-methyl-1H-imidazol
HI-1026-5G
HI-1026-1G
COBBHI-1026-5GEA
445
EUR
COBBHI-1026-5G
COBBHI-1026-1G
4-Brom-1-methylimidazol
4-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol |
MDL:
MFCD01320501 CAS-Nummer: 25676-75-9 |