4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfochlorid
HAN00006.1
HAN00006.10
HAN00006.50
MAYBHAN00006.1EA
0
EUR
MAYBHAN00006.1
MAYBHAN00006.10
MAYBHAN00006.50
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂BrClF₂O₂S Molecular Weight: 291.5 g/mol Siedepunkt: 76 °C (0.01 mmHg) Schmelzpunkt: 34…36 °C |
MDL:
MFCD00042181 CAS-Nummer: 207974-14-9 UN: 3261 ADR: 8 II |