4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
632856-1G 632856-5G
SIAL632856-1GEA 26 EUR
SIAL632856-1G SIAL632856-5G
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Molecular Weight: 291,5 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
MDL: MFCD00042181
CAS-Nummer: 207974-14-9
UN: 3261
ADR: 8,II