4-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7273-1G PY-7273-250M PY-7273-5G
COBBPY-7273-1GEA 613 EUR
COBBPY-7273-1G COBBPY-7273-250M COBBPY-7273-5G
4-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin
4-Bromo-2-chloro-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Molecular Weight: 222.47 g/mol
MDL: MFCD09972186
CAS-Nummer: 1020253-15-9