4-Brom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4322-1G
CA-4322-25G
CA-4322-5G
COBBCA-4322-1GEA
0
EUR
COBBCA-4322-1G
COBBCA-4322-25G
COBBCA-4322-5G
4-Brom-2-chlorpyridin
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol |
MDL:
MFCD03840756 CAS-Nummer: 73583-37-6 |