4-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7709-25G OS-7709-100G
COBBOS-7709-25GEA 72.4 EUR
COBBOS-7709-25G COBBOS-7709-100G
4-Brom-2-fluorbenzaldehyd
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203.01 g/mol
MDL: MFCD00143261
CAS-Nummer: 57848-46-1