4-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4096-5G
CA-4096-100G
CA-4096-25G
COBBCA-4096-5GEA
26.2
EUR
COBBCA-4096-5G
COBBCA-4096-100G
COBBCA-4096-25G
4-Brom-2-fluorbenzoesäure
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol |
MDL:
MFCD00143263 CAS-Nummer: 112704-79-7 |