4-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7555-5G OS-7555-25G OS-7555-1G
COBBOS-7555-5GEA 88.6 EUR
COBBOS-7555-5G COBBOS-7555-25G COBBOS-7555-1G
4-Brom-2-fluorpyridin
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Molecular Weight: 175,99 g/mol
MDL: MFCD04112504
CAS-Nummer: 128071-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III