4-Brom-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7176-1G PY-7176-5G
COBBPY-7176-1GEA 50.9 EUR
COBBPY-7176-1G COBBPY-7176-5G
4-Brom-2-methoxypyridin
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MDL: MFCD08277268
CAS-Nummer: 100367-39-3