tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Brom-2-nitrobenzoesäure-tert-butylester
CA-4285-5G CA-4285-1G CA-4285-25G
COBBCA-4285-5GEA 130 EUR
COBBCA-4285-5G COBBCA-4285-1G COBBCA-4285-25G
tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat
tert-Butyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₄
Molecular Weight: 302,12 g/mol
MDL: MFCD09475812
CAS-Nummer: 890315-72-7