Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Brom-2-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4551-1G CA-4551-25G CA-4551-5G
COBBCA-4551-1GEA 25.8 EUR
COBBCA-4551-1G COBBCA-4551-25G COBBCA-4551-5G
Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Methyl-4-brom-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,04 g/mol
MDL: MFCD10699645
CAS-Nummer: 158580-57-5