4-Brom-N-tert-butyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäure-tert-butylamid
HC-6475-5G
HC-6475-1G
COBBHC-6475-5GEA
0
EUR
COBBHC-6475-5G
COBBHC-6475-1G
4-Brom-N-tert-butyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-tert-butyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃NO₂S Molecular Weight: 360.19 |
MDL:
MFCD09972162 CAS-Nummer: 1020253-06-8 |