4-Brom-N-cyclohexyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6469-5G
HC-6469-1G
COBBHC-6469-5GEA
0
EUR
COBBHC-6469-5G
COBBHC-6469-1G
4-Brom-N-cyclohexyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-cyclohexyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₅BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09972158 CAS-Nummer: 1020253-02-4 |