4-Brom-3-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7622-5G OS-7622-25G OS-7622-1G OS-7622-100G
COBBOS-7622-5GEA 60.9 EUR
COBBOS-7622-5G COBBOS-7622-25G COBBOS-7622-1G COBBOS-7622-100G
4-Brom-3-fluorbenzaldehyd
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203.01 g/mol
MDL: MFCD03095000
CAS-Nummer: 133059-43-5