4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
013778-5G
013778-25G
FLUO013778-5GEA
63.9
EUR
FLUO013778-5G
FLUO013778-25G
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S |
MDL:
MFCD03094292 CAS-Nummer: 263349-73-1 |