4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Brom-5-methyl-3-(trifluormethyl)-pyrazol
CD07267.250
CD07267.1
CHMPCD07267.250EA
0
EUR
CHMPCD07267.250
MAYBCD07267.1
4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
4-Brom-5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₅H₄BrF₃N₂ |
MDL:
MFCD00120266 CAS-Nummer: 60061-68-9 |