4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-3-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-3-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Brom-3-methylbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556009-1G 556009-5G
SIAL556009-1GEA 65.3 EUR
SIAL556009-1G SIAL556009-5G
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269,55 g/mol
Schmelzpunkt: 61 °C
MDL: MFCD03094696
CAS-Nummer: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II