Ethyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
CA-4539-5G
CA-4539-25G
CA-4539-1G
COBBCA-4539-5GEA
127
EUR
COBBCA-4539-5G
COBBCA-4539-25G
COBBCA-4539-1G
Ethyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Ethyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274,07 g/mol |
MDL:
MFCD09972120 CAS-Nummer: 168473-87-8 |