Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Brom-3-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4538-25G CA-4538-1G CA-4538-5G
COBBCA-4538-25GEA 274 EUR
COBBCA-4538-25G COBBCA-4538-1G COBBCA-4538-5G
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,04 g/mol
MDL: MFCD00553089
CAS-Nummer: 2363-16-8