4-Brombenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brombenzolsulfonsäureamid
OT-0094-100G
OT-0094-5G
OT-0094-25G
COBBOT-0094-100GEA
240
EUR
COBBOT-0094-100G
COBBOT-0094-5G
COBBOT-0094-25G
4-Brombenzolsulfonamid
4-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,09 g/mol |
MDL:
MFCD00051977 CAS-Nummer: 701-34-8 |