4-Bromimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-1H-imidazol
HI-1024-5G
HI-1024-25G
HI-1024-1G
COBBHI-1024-5GEA
36.2
EUR
COBBHI-1024-5G
COBBHI-1024-25G
COBBHI-1024-1G
4-Bromimidazol
4-Bromoimidazole
Formel:
C₃H₃BrN₂ Molecular Weight: 146,97 g/mol |
MDL:
MFCD00047021 CAS-Nummer: 2302-25-2 |