4-Bromimidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
376900010 376900050
ACRO376900010EA 67.8 EUR
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromimidazol 97%
4-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Schmelzpunkt: 126…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047021
CAS-Nummer: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %