4-Bromindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-1H-indole
IN-0043-100G IN-0043-5G IN-0043-25G IN-0043-1G
COBBIN-0043-100GEA 1070 EUR
COBBIN-0043-100G COBBIN-0043-5G COBBIN-0043-25G COBBIN-0043-1G
4-Bromindol
4-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
MDL: MFCD00671502
CAS-Nummer: 52488-36-5