4-Bromisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7657-100G OS-7657-5G OS-7657-25G
COBBOS-7657-100GEA 293 EUR
COBBOS-7657-100G COBBOS-7657-5G COBBOS-7657-25G
4-Bromisochinolin
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006904
CAS-Nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8