4-Bromphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-bromphenyl)boran, 4-Brombenzolboronsäure, (4-Bromphenyl)metaborsäure
BB-2629-5G BB-2629-25G BB-2629-100G
COBBBB-2629-5GEA 38.5 EUR
COBBBB-2629-5G COBBBB-2629-25G COBBBB-2629-100G
4-Bromphenylboronsäure
4-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200,83 g/mol
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002104
CAS-Nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9