4-Bromthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1436-5G HI-1436-1G
COBBHI-1436-5GEA 0 EUR
COBBHI-1436-5G COBBHI-1436-1G
4-Bromthiazol
4-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MDL: MFCD06657592
CAS-Nummer: 34259-99-9