4-Butylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Butylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Butylbenzolsulfochlorid
A16577.06 A16577.14
A16577.06EA 59.6 EUR
A16577.06 A16577.14
4-Butylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Butylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 54997-92-1 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 126-128°/0.6mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00173908
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232,73 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173908
CAS-Nummer: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II