4-Butylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB10243.1 BTB10243EA BTB10243.50
MAYBBTB10243.1EA 0 EUR
MAYBBTB10243.1 MAYBBTB10243EA MAYBBTB10243.50
4-Butylbenzolsulfonylchlorid
4-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
MDL: MFCD00173908
CAS-Nummer: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II