4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Chlor-p-xylol-2-sulfonsäurechlorid, 5-Chlor-p-xylol-2-sulfonylchlorid, 4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfochlorid, 4-Chlor-2,5-dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid
L05247.06
L05247.14
L05247.06EA
45.8
EUR
L05247.06
L05247.14
4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Chlor-2,5-dimethylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Formel:
C₈H₈Cl₂O₂S Molecular Weight: 239.12 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044017 CAS-Nummer: 88-49-3 EINECS: 201-835-5 UN: 3261 ADR: 8 II |