4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4385-5G
CA-4385-25G
CA-4385-100G
COBBCA-4385-5GEA
0
EUR
COBBCA-4385-5G
COBBCA-4385-25G
COBBCA-4385-100G
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042468 CAS-Nummer: 446-30-0 EINECS: 207-162-3 |