Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzoesäuremethylester
CA-4362-5G
CA-4362-25G
CA-4362-1G
COBBCA-4362-5GEA
86.2
EUR
COBBCA-4362-5G
COBBCA-4362-25G
COBBCA-4362-1G
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188.59 g/mol |
MDL:
MFCD04038392 CAS-Nummer: 148893-72-5 |