Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzoesäuremethylester
019485-5G
019485-25G
FLUO019485-5GEA
82.1
EUR
FLUO019485-5G
FLUO019485-25G
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188.59 g/mol |
MDL:
MFCD04038392 CAS-Nummer: 148893-72-5 |