4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure, (4-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-2-fluorphenyl)boran
BB-2190-5G
BB-2190-25G
BB-2190-1G
COBBBB-2190-5GEA
53.1
EUR
COBBBB-2190-5G
COBBBB-2190-25G
COBBBB-2190-1G
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174.37 g/mol |
MDL:
MFCD02684293 CAS-Nummer: 160591-91-3 |