4-Chlor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634034-1G 634034-5G
SIAL634034-1GEA 37.4 EUR
SIAL634034-1G SIAL634034-5G
4-Chlor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
MDL: MFCD00045852
CAS-Nummer: 7499-07-2