4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
005710-5G 005710-1G
FLUO005710-5GEA 60.9 EUR
FLUO005710-5G FLUO005710-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224.57 g/mol
MDL: MFCD01631468
CAS-Nummer: 1737-36-6