4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
MO07002DA
MO07002EA
MAYBMO07002DAEA
0
EUR
MAYBMO07002DA
MAYBMO07002EA
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S |
MDL:
MFCD00024882 CAS-Nummer: 32333-53-2 UN: 3261 ADR: 8,II |