4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Chlor-3-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-3-fluorphenyl)boran, 4-Chlor-3-fluorbenzolboronsäure
BB-2256-5G
BB-2256-25G
COBBBB-2256-5GEA
50.8
EUR
COBBBB-2256-5G
COBBBB-2256-25G
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol |
MDL:
MFCD01319010 CAS-Nummer: 137504-86-0 |