Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4683-25G
CA-4683-100G
CA-4683-5G
COBBCA-4683-25GEA
88.6
EUR
COBBCA-4683-25G
COBBCA-4683-100G
COBBCA-4683-5G
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00016989 CAS-Nummer: 14719-83-6 |