4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-3-nitrobenzolsulfochlorid, 4-Chlor-3-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
KM08399.1 KM08399.10 KM08399.50
MAYBKM08399.1EA 0 EUR
MAYBKM08399.1 MAYBKM08399.10 MAYBKM08399.50
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₄S
Molecular Weight: 256.07 g/mol
Schmelzpunkt: 61,1
MDL: MFCD00007440
CAS-Nummer: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
UN: 3261
ADR: 8 II