4-Chlornicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 4-Chlorpyridin-3-carbonsäure
PY-7247-100G
PY-7247-25G
PY-7247-5G
COBBPY-7247-100GEA
759
EUR
COBBPY-7247-100G
COBBPY-7247-25G
COBBPY-7247-5G
4-Chlornicotinsäure
4-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD00128860 CAS-Nummer: 10177-29-4 |