4-Chlor-6-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
HC-2144-5G
HC-2144-1G
COBBHC-2144-5GEA
451
EUR
COBBHC-2144-5G
COBBHC-2144-1G
4-Chlor-6-fluor-2-methylchinolin
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇ClFN Molecular Weight: 195.62 g/mol |
MDL:
MFCD00272332 CAS-Nummer: 18529-01-6 EINECS: 242-403-6 |