4-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chlorobenzoic hydrazide
HC-6821-5G
HC-6821-25G
COBBHC-6821-5GEA
26.2
EUR
COBBHC-6821-5G
COBBHC-6821-25G
4-Chlorbenzhydrazid
4-Chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 354 Schmelzpunkt: 164 |
MDL:
MFCD00007603 CAS-Nummer: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |