Methyl-4-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Chlorbenzoesäuremethylester
CA-4471-25G CA-4471-100G CA-4471-5G
COBBCA-4471-25GEA 50.8 EUR
COBBCA-4471-25G COBBCA-4471-100G COBBCA-4471-5G
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Siedepunkt: 103…106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43
Dichte: 1.382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000621
CAS-Nummer: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 13,02144