4-Chlorchinolin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

HC-2716-5G HC-2716-1G
COBBHC-2716-5GEA 102 EUR
COBBHC-2716-5G COBBHC-2716-1G
4-Chlorchinolin
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163.61 g/mol
Siedepunkt: 260…261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006773
CAS-Nummer: 611-35-8
EINECS: 210-267-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR