4-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 4-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-chlorphenyl)boran, (4-Chlorphenyl)metaborsäure
BB-2261-5G BB-2261-25G BB-2261-100G
COBBBB-2261-5GEA 25.5 EUR
COBBBB-2261-5G COBBBB-2261-25G COBBBB-2261-100G
4-Chlorphenylboronsäure
4-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156,38 g/mol
Schmelzpunkt: 268…272 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039137
CAS-Nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5